Drukuj
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
443410010 443410050
ACRO443410010EA 140 PLN
ACRO443410010 ACRO443410050
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₄F₃IO
MW: 288.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 72…74 °C (15 mmHg)
Gęstość: 1.84 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042411
Numer CAS: 103962-05-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %