Drukuj
3-Jodotiofen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
443380010 443380050
ACRO443380010EA 337 PLN
ACRO443380010 ACRO443380050
3-Jodotiofen 97%
3-Jodotiofen
Formuła: C₄H₃IS
Temp. Wrzenia: 195 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 2,066 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037901
Numer CAS: 10486-61-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %