Drukuj
Butanon, Technical Grade
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: MEKKeton etylowo-metylowy
ACRO444170050EA 351 PLN
ACRO444170050
Butanon, Technical Grade
Methyl ethyl ketone
Formuła: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –87 °C
Gęstość: 0,806 g/cm³
Temp. Zapłonu: –7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011648
Numer CAS: 78-93-3
Jednostka: 1193
ADR: 3,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/79/720379.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA