Drukuj
Aceton, technical
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanon, Keton dimetylowy
444150050 444150250
ACRO444150050EA 362 PLN
ACRO444150050 ACRO444150250
Aceton, technical
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 56 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.79 g/cm³
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3580 to 1.3600 (20°C, 589 nm)
Density 0.790 to 0.792 kg/l
GC ≥98.5 %