Drukuj
Picolinamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
443360100 443360500
ACRO443360100EA 528 PLN
ACRO443360100 ACRO443360500
Picolinamide 98%
Picolinamide
Formuła: C₆H₆N₂O
Temp. Wrzenia: 143 °C (2,7kPa)
Temp. topnienia: 106…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023483
Numer CAS: 1452-77-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %