Drukuj
Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-pyrazinecarboxylate, Methyl pyrazine-2-carboxylate
443170010 443170050
ACRO443170010EA 130 PLN
ACRO443170010 ACRO443170050
Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014611
Numer CAS: 6164-79-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
GC ≥96.0 %