Drukuj
Eter bis(2-metoksyetylowy), extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
443100010 443101000
443100010.EA 1540 PLN
443100010. 443101000.
Eter bis(2-metoksyetylowy), extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Eter bis(2-metoksyetylowy)
Formuła: C₆H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 162 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 0,937 g/cm³
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008503
Numer CAS: 111-96-6
Jednostka: 3271
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %