Drukuj
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: H-Ala-NH2.HCl, (S)-2-Aminopropionamide Hydrochloride, L-Alanamine Hydrochloride, H-Ala-NH₂·HCl, L-Alaninamide hydrochloride
442950010 442950050
ACRO442950010EA 198 PLN
ACRO442950010 ACRO442950050
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Formuła: C₃H₉ClN₂O
MW: 124.57 g/mol
Temp. topnienia: 213…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066145
Numer CAS: 33208-99-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 to ≤106 %
Specific optical rotation +10° to +12° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)