Drukuj
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: H-γ-Abu-OMe.HCl
442910250 442911000
ACRO442910250EA 573 PLN
ACRO442910250 ACRO442911000
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride 99%
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Formuła: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153.61 g/mol
Temp. topnienia: 118…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043270
Numer CAS: 13031-60-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %