Drukuj
D-Cysteine hydrochloride monohydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, H-D-Cys-OH·HCl·H₂O, H-D-Cys-OH.HCl
442780010 442782500 442785000
ACRO442780010EA 440 PLN
ACRO442780010 ACRO442782500 ACRO442785000
D-Cysteine hydrochloride monohydrate 98%
D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Formuła: C₃H₇NO₂S·HCl·H₂O
MW: 175.64 g/mol (157.62 anhy)
Temp. topnienia: 165…170 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00150051
Numer CAS: 207121-46-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying 9.99 % to 10.45 %
Heavy metals ≤10 ppm
Residue after ignition ≤0.2 %
Specific optical rotation -5.0° to -7.0° (20°C, 589 nm) (c=8, 6M HCl)