(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
442740010
442740050
ACRO442740010EA
685
PLN
ACRO442740010
ACRO442740050
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Formuła:
C₄H₉ClFN Temp. topnienia: 180…182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04038718 Numer CAS: 136725-53-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 to ≤104.0 % |
Specific optical rotation | +5° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH) |