Drukuj
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
442660050 442660250
ACRO442660050EA 286 PLN
ACRO442660050 ACRO442660250
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅BrF₃N
Temp. Wrzenia: 220…223 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,697 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236205
Numer CAS: 54962-75-3
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %