Drukuj
N-Boc-L-serine, anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
442560050 442560250
ACRO442560050EA 235 PLN
ACRO442560050 ACRO442560250
N-Boc-L-serine, anhydrous 99%
N-Boc-L-serine
Formuła: C₈H₁₅NO₅
MW: 205.21 g/mol
Temp. topnienia: 84…89 °C
Temp. Zapłonu: 186 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00150501
Numer CAS: 3262-72-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -6.5° to -8.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in water)