Drukuj
5-Methoxyanthranilic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
443340010 443340050
ACRO443340010EA 321 PLN
ACRO443340010 ACRO443340050
5-Methoxyanthranilic acid 97%
5-Methoxyanthranilic acid
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Temp. topnienia: 151…151.7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016509
Numer CAS: 6705-03-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown to purple Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %