Drukuj
3-Tiofenometanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
442240050 442240250
ACRO442240050EA 429 PLN
ACRO442240050 ACRO442240250
3-Tiofenometanol 97%
3-Tiofenometanol
Formuła: C₅H₆OS
Temp. Wrzenia: 73 °C (6Torr)
Gęstość: 1,211 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00014534
Numer CAS: 71637-34-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %