Drukuj
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-Methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, H-Phg-OMe·HCl, L-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
442190100 442190500
ACRO442190100EA 168 PLN
ACRO442190100 ACRO442190500
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride 97%
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Formuła: C₉H₁₂ClNO₂
MW: 201.65 g/mol
Temp. topnienia: 200 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077158
Numer CAS: 15028-39-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +131° to +137° (20°C, 589 nm) (c=1,MeOH)