Drukuj
3-Fluoro-4-formylpyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-Fluoroisonicotinaldehyde, 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
442170010 442170050
ACRO442170010EA 397 PLN
ACRO442170010 ACRO442170050
3-Fluoro-4-formylpyridine 97%
3-Fluoro-4-formylpyridine
Formuła: C₆H₄FNO
Temp. Wrzenia: 70 °C (25Torr)
Gęstość: 1,255 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06410686
Numer CAS: 40273-47-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %