Drukuj
2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
442150010 442150050
ACRO442150010EA 597 PLN
ACRO442150010 ACRO442150050
2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Formuła: C₅H₃ClFN
Temp. Wrzenia: 140 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,456 g/cm³
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039345
Numer CAS: 34941-91-8
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %