Drukuj
1-Aminohydantoin hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-Aminohydantoin Hydrochloride, 1-Aminohydantoin HCl, 1-Amino-2,4-imidazolidinedione hydrochloride
442050050 442050250
ACRO442050050EA 258 PLN
ACRO442050050 ACRO442050250
1-Aminohydantoin hydrochloride 98%
1-Aminohydantoin hydrochloride
Formuła: C₃H₅N₃O₂
MW: 151.55 g/mol
Temp. topnienia: 201…205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02181047
Numer CAS: 2827-56-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %