Drukuj
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-3-azetidinone, Tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Azetidinone
442040010 442040050
ACRO442040010EA 439 PLN
ACRO442040010 ACRO442040050
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formuła: C₈H₁₃NO₃
MW: 171.2 g/mol
Temp. topnienia: 50…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01861741
Numer CAS: 398489-26-4
Jednostka: 3335
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 54 °C
GC ≥96.0 %