Drukuj
4-Bromo-2-methoxyphenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
441950050 441950250
ACRO441950050EA 362 PLN
ACRO441950050 ACRO441950250
4-Bromo-2-methoxyphenol 98%
4-Bromo-2-methoxyphenol
Formuła: C₇H₇BrO₂
Temp. Wrzenia: 90…92 °C (1hPa)
Temp. topnienia: 35…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051937
Numer CAS: 7368-78-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white to light brown Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %