Drukuj
Dimethyl-L-glutamate hydrochloride 99%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
441940100 441940500
ACRO441940100EA 265 PLN
ACRO441940100 ACRO441940500
Dimethyl-L-glutamate hydrochloride 99%, czysty
Formuła: C₇H₁₃NO₄
Temp. topnienia: 91…93 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00038879
Numer CAS: 23150-65-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation +25° to +27° (20°C, 589 nm) (c=5 in H2O)