Drukuj
4-Benzyl-L-aspartate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
441930050 441930250
ACRO441930050EA 364 PLN
ACRO441930050 ACRO441930250
4-Benzyl-L-aspartate 98%
4-Benzyl-L-aspartate
Formuła: C₁₁H₁₃NO₄
Temp. topnienia: 207…208 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00037208
Numer CAS: 2177-63-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +26° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1 in dil HCl)