Drukuj
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
441890010 441890050
ACRO441890010EA 326 PLN
ACRO441890010 ACRO441890050
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₇H₅FO₃
MW: 156.11 g/mol
Temp. topnienia: 160…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143161
Numer CAS: 350-29-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %