Drukuj
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
441880010 441880050
ACRO441880010EA 449 PLN
ACRO441880010 ACRO441880050
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Formuła: C₁₀H₁₇NO₅
Temp. topnienia: 137…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02094406
Numer CAS: 87691-27-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -47° to -53° (20°C, 589 nm) (c=0.67 in MeOH)
Titration with NaOH 96 to 104 %