Drukuj
4-Cyanopiperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Piperidine-4-carbonitrile
441820050 441820250
ACRO441820050EA 302 PLN
ACRO441820050 ACRO441820250
4-Cyanopiperidine 97%
4-Cyanopiperidine
Formuła: C₆H₁₀N₂
MW: 110.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 100…105 °C (12 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05022468
Numer CAS: 4395-98-6
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %