Drukuj
2-Amino-4-chloropyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridin-2-amine
441460050 441460250
ACRO441460050EA 326 PLN
ACRO441460050 ACRO441460250
2-Amino-4-chloropyridine 97%
2-Amino-4-chloropyridine
Formuła: C₅H₅ClN₂
Temp. topnienia: 130…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04113820
Numer CAS: 19798-80-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 134 °C
GC ≥96.0 %