Drukuj
9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 9-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
441440010 441440050
ACRO441440010EA 490 PLN
ACRO441440010 ACRO441440050
9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₉H₂₂BNO₂
MW: 307.20 g/mol
Temp. topnienia: 151.7…152.4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16294552
Numer CAS: 1217891-71-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %