Drukuj
3-Bromo-5-formylopirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
441420010 441420050
ACRO441420010EA 266 PLN
ACRO441420010 ACRO441420050
3-Bromo-5-formylopirydyna 97%
3-Bromo-5-formylopirydyna
Formuła: C₆H₄BrNO
Temp. topnienia: 96…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03265758
Numer CAS: 113118-81-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥96.0 %