Drukuj
Sól sodowa siarczanu dekstranu, M.W. ∼ 6,500 - 10,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Dextran sulphate sodium from Dextran
441490050 441490250 441491000
ACRO441490050EA 320 PLN
ACRO441490050 ACRO441490250 ACRO441491000
Sól sodowa siarczanu dekstranu, M.W. ∼ 6,500 - 10,000
Sól sodowa siarczanu dekstranu
Formuła: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00081551
Numer CAS: 9011-18-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light brown Powder
Loss on drying ≤10 %
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless to light yellow
Molecular weight 6500 to 10000
Residue after ignition 35 % to 50 %
pH 5 to 8 (1 % solution)
Specific optical rotation +75° to +105° (20°C, 589 nm) (6% in water)
Specific viscosity 0.018 to 0.032 (1.0M in NaCl, 25°C)
Sulfur (S) 16 to 20 %