Drukuj
O-Benzyl-L-serine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
440930050 440930250
ACRO440930050EA 615 PLN
ACRO440930050 ACRO440930250
O-Benzyl-L-serine 99%
O-Benzyl-L-serine
Formuła: C₁₀H₁₃NO₃
Temp. topnienia: 210…213 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065937
Numer CAS: 4726-96-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
HPLC ≥98.5 %
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20.0° to +25.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in 8:2 AcOH/1M HCl)