Drukuj
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-2-nitro-4,5-dimethoxybenzene, 1-(Bromomethyl)-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene, 6-Nitroveratryl bromide
440770010 440770050
ACRO440770010EA 539 PLN
ACRO440770010 ACRO440770050
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
Formuła: C₉H₁₀BrNO₄
Temp. topnienia: 130…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192064
Numer CAS: 53413-67-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %