Drukuj
Adenosine 5'-monophosphate sodium salt hydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
440710010 440710050 440710250
ACRO440710010EA 140 PLN
ACRO440710010 ACRO440710050 ACRO440710250
Adenosine 5'-monophosphate sodium salt hydrate 99%
Adenosine 5'-monophosphate sodium salt hydrate
Formuła: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₈P
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00065023
Numer CAS: 149022-20-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤20.00 %
HPLC ≥98.5 %
pH 4.50 to 6.50
Specific optical rotation -41° to -43° (20°C, 589 nm) (c=2 in water)