Drukuj
Cyjanol ksylenu FF ∼75% ~75%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: C.I. 42135
440700100 440700500
ACRO440700100EA 286 PLN
ACRO440700100 ACRO440700500
Cyjanol ksylenu FF ∼75% ~75%
Cyjanol ksylenu FF
Formuła: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
MW: 538.62 g/mol
Temp. topnienia: 295 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040657
Numer CAS: 2650-17-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue-grey to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (105°C)
Solubility (0.1% in water) Dark blue
Dye content ≥70 %
UV Lambda max 612 to 616 nm
Suitability (as track. dye for DNA seq) Passes test