Drukuj
1-Methyl-4-piperidinemethanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
440480010 440480050
ACRO440480010EA 219 PLN
ACRO440480010 ACRO440480050
1-Methyl-4-piperidinemethanol 97%
1-Methyl-4-piperidinemethanol
Formuła: C₇H₁₅NO
Temp. topnienia: 29…31 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411903
Numer CAS: 20691-89-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥96.0 to ≤104.0 %