Drukuj
Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Fluoro-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate, 1-(Fluoro(pyrrolidin-1-yl)methylene)pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate(V)
440360050 440360250
ACRO440360050EA 702 PLN
ACRO440360050 ACRO440360250
Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate 97%
Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate
Formuła: C₉H₁₆F₇N₂P
Temp. topnienia: 152…154 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02683430
Numer CAS: 164298-25-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.51 to 9.21 % (N)