Drukuj
Jodek propidyny 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
440300010 440300250 440301000
ACRO440300010EA 5760 PLN
ACRO440300010 ACRO440300250 ACRO440301000
Jodek propidyny 95%
Jodek propidyny
Formuła: C₂₇H₃₄I₂N₄
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011921
Numer CAS: 25535-16-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 225 °C
Titration Argentometric ≥94 %
Water ≤5 %