Drukuj
Potassium sulphite 90%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
440210010 440210025 440212500
ACRO440210010EA 650 PLN
ACRO440210010 ACRO440210025 ACRO440212500
Potassium sulphite 90%, czysty
Potassium sulphite
Formuła: K₂SO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011387
Numer CAS: 10117-38-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥88 %