Drukuj
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-2-(Dimethylamino)-3-phenylpropanoic acid, L-Phenylalanine, N,N-dimethyl-, Alanine, N,N-dimethyl-3-phenyl-, L-
440030010 440030050
ACRO440030010EA 169 PLN
ACRO440030010 ACRO440030050
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine 99%
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine
Formuła: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.246 g/mol
Temp. topnienia: 225…227 °C
Gęstość: 0.095 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082539
Numer CAS: 17469-89-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +73.0° to +77.0° (20°C, 589 nm) (c=1.3 in water)