Drukuj
Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
439940050 439940250
ACRO439940050EA 387 PLN
ACRO439940050 ACRO439940250
Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Imidazo[1,2-a]pyridine
Formuła: C₇H₆N₂
Temp. Wrzenia: 97…98 °C (760 mmHg)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005553
Numer CAS: 274-76-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %