Drukuj
2-Pyridineboronic acid-N-phenyldiethanolamine ester 50 - 70%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Pyridyl)boronic acid (phenylimino)bis(ethylene) ester, 6-phenyl-2-(2-pyridyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane, 2-(6-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)pyridine
439890010 439890050 439890100
ACRO439890010EA 203 PLN
ACRO439890010 ACRO439890050 ACRO439890100
2-Pyridineboronic acid-N-phenyldiethanolamine ester 50 - 70%
2-Pyridineboronic acid-N-phenyldiethanolamine ester
see CofA for exact composition
Formuła: C₁₅H₁₇BN₂O₂
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06798116
Numer CAS: 662138-96-7
Jednostka: 3175
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info Contains varying amounts of IPA and N-phenyldiethanolamine
NMR (1H-NMR) Consistent with structure