Drukuj
5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
439840010 439840050
ACRO439840010EA 250 PLN
ACRO439840010 ACRO439840050
5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 97%
5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Formuła: C₄H₂Br₂N₂O₃
Temp. topnienia: 240…242 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010595
Numer CAS: 511-67-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %