2-Chlorophenethyl bromide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
440140010
440140050
ACRO440140010EA
198
PLN
ACRO440140010
ACRO440140050
2-Chlorophenethyl bromide 95%
2-Chlorophenethyl bromide
Formuła:
C₈H₈BrCl Temp. Wrzenia: 110…112 °C (10Torr) Gęstość: 1,4569 g/cm³ Temp. Zapłonu: >110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04117464 Numer CAS: 16793-91-2 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |