Drukuj
2-Fluorophenethyl bromide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
440120010 440120050
ACRO440120010EA 268 PLN
ACRO440120010 ACRO440120050
2-Fluorophenethyl bromide 97%
2-Fluorophenethyl bromide
Formuła: C₈H₈BrF
Temp. Wrzenia: 73…75 °C (20Torr)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04117466
Numer CAS: 91319-54-9
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %