Drukuj
Polimetylohydrosiloksan trimethylsilyl terminated
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
440100250 440101000
ACRO440100250EA 229 PLN
ACRO440100250 ACRO440101000
Polimetylohydrosiloksan trimethylsilyl terminated
Polimetylohydrosiloksan, lepkość kinematyczna 30 cSt (25°C)
Formuła: (CH₃)₃SiO[(CH₃)HSiO]nSi(CH₃)
Temp. Wrzenia: ∼140 °C (0,003 hPa)
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 1,006 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084478
Numer CAS: 63148-57-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Viscosity 15 to 25 cSt