Drukuj
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-(2-Aminoethyl)carbamic acid benzyl ester hydrochloride, N-1-Z-1,2-diaminoethane hydrochloride, N-Z-Ethylenediamine hydrochloride, N-Carbobenzoxy-1,2-diaminoethane hydrochloride, N-Cbz-1,2-diaminoethane hydrochloride
439810010 439810050
ACRO439810010EA 275 PLN
ACRO439810010 ACRO439810050
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride 95%
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 230.69 g/mol
Temp. topnienia: 170…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00270150
Numer CAS: 18807-71-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %