Drukuj
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Isobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Isobutylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
439730010 439730050
ACRO439730010EA 364 PLN
ACRO439730010 ACRO439730050
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₃H₂₃BN₂O₂
MW: 250.1449 g/mol
Temp. Wrzenia: 248…249 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.003 g/cm³
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05663857
Numer CAS: 827614-66-4
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %