Drukuj
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
439700050 439700250
ACRO439700050EA 456 PLN
ACRO439700050 ACRO439700250
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Formuła: C₈H₅NO₂S
Temp. topnienia: 241…243 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00111651
Numer CAS: 3622-35-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥240.0 °C (Dec)
HPLC ≥95.0 %