Drukuj
6-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Quinoline-6-boronic acid Pinacol ester, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, Quinoline-6-boronic acid, pinacol ester, 2-(Quinolin-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
439640010 439640050
ACRO439640010EA 395 PLN
ACRO439640010 ACRO439640050
6-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
6-Quinolineboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₅H₁₈BNO₂
MW: 255.1199 g/mol
Temp. topnienia: 65…67 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06411327
Numer CAS: 406463-06-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light orange Powder or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 70 °C
GC ≥96.0 %