Drukuj
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
439490010 439490050
ACRO439490010EA 779 PLN
ACRO439490010 ACRO439490050
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride 95%
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₄ClNO₄
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00038958
Numer CAS: 1421-65-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.00 %
Elemental Analysis 5.32 to 5.99 % (N) On dry basis
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20°C, 589 nm) (C=2 in methanol)